Merck
719994
Sigma-Aldrich
1-氨基-4-噁环己烷羧酸乙烯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15NO4
CAS号:
分子量:
201.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
275-280 °C
官能基
carboxylic acid
ether
ketal
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1(CCC2(CC1)OCCO2)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c10-8(7(11)12)1-3-9(4-2-8)13-5-6-14-9/h1-6,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)