Merck
719420
Sigma-Aldrich
1-(Boc)-1H-吲哚-2-三氟硼酸钾
别名:
1-(叔丁氧羰基)-1H-吲哚-2-三氟硼酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14BF3KNO2
分子量:
323.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
168-175 °C
SMILES字符串
[K+].CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C13H14BF3NO2.K/c1-13(2,3)20-12(19)18-10-7-5-4-6-9(10)8-11(18)14(15,16)17;/h4-8H,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
IIPRPASPOXMUTF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)