Merck
718882
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate-34S
90 atom % 34S, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na234SO4
分子量:
143.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.13
同位素純度
90 atom % 34S
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
crystals
mp
884 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+2
InChI 密鑰
PMZURENOXWZQFD-LWXNFOOJSA-L
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1