Merck
718173
Sigma-Aldrich
2,3-二氟吡啶
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$142.00
$142.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$142.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3F2N
CAS号:
分子量:
115.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$142.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.427
密度
1.265 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Fc1cccnc1F
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChI key
OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
80.1 °F - closed cup
闪点(°C)
26.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)