Merck
717827
Sigma-Aldrich
3-苯基异噁唑-5-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$129.00
$129.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$129.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NO2
CAS号:
分子量:
173.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$129.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
73-77 °C
官能团
aldehyde
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=Cc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(11-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
SZXMDUKWIYIKKS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)