Merck
717126
Sigma-Aldrich
5-羟基-1H-吲唑
97%
别名:
1H-吲唑-5-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2O
CAS号:
分子量:
134.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
186-191 °C
SMILES 字串
Oc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI 密鑰
ZHDXWEPRYNHNDC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)