Merck
716774
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-1-(((2S,5S)-2,5-二甲基吡咯烷-1-基)亚甲基)-2,5-二甲基吡咯烷鎓四氟硼酸盐
97%
别名:
双[(2S,5S)-二甲基-1-吡咯烷基]四氟硼酸甲鎓盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H25BF4N2
分子量:
296.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D −67.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
112-118 °C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.C1C[C@@H](N(\C=[N+]2/[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H33N2.BF4/c1-5-13-26(14-6-1)30-21-22-31(27-15-7-2-8-16-27)34(30)25-35-32(28-17-9-3-10-18-28)23-24-33(35)29-19-11-4-12-20-29;2-1(3,4)5/h1-20,25,30-33H,21-24H2;/q+1;-1/t30-,31-,32-,33-;/m1./s1
InChI 密鑰
RKLHUHRTFDXZEQ-ZNOPIPGTSA-N
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究使用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3