Merck
713163
Sigma-Aldrich
四氟硼酸 1-乙基-1-甲基吡咯烷鎓
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16BF4N
分子量:
201.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
98%
形狀
powder
雜質
≤0.5% water
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BF4/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
LAGDCVJRCOKWTN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)