Merck
716650
Sigma-Aldrich
2-[双(3,5-二-叔丁基-4-甲氧苯基)膦基]苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H51O3P
分子量:
574.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
120-125 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccccc3C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C37H51O3P/c1-34(2,3)27-19-25(20-28(32(27)39-13)35(4,5)6)41(31-18-16-15-17-24(31)23-38)26-21-29(36(7,8)9)33(40-14)30(22-26)37(10,11)12/h15-23H,1-14H3
InChI 密鑰
PAWZHFURVJBYGV-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 许可销售,仅限于研究目的。