Merck
716553
Sigma-Aldrich
3-溴噻吩-2-甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$45.70
$45.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$45.70
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrOS
CAS号:
分子量:
191.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$45.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
96%
表单
(Liquid or Solid)
折射率
n20/D 1.635
密度
1.755 g/mL at 25 °C
官能团
aldehyde
bromo
SMILES字符串
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
InChI key
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)