Merck
716458
Sigma-Aldrich
1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑啉-2-亚基
别名:
SIPr
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H38N2
分子量:
390.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
170-175 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2[C]N(CC2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3
InChI 密鑰
XZDYFCGKKKSOEY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于催化:
  • 有机金属铁络合物的转化
  • 葡萄糖和果糖选择性合成 5-羟甲基糠醛
  • 杂环的氧化还原环化反应
  • 吡啶类
  • 异氰酸酯的环三聚反应
  • 开环烷基化
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)