Merck
714941
Sigma-Aldrich
氯代(环戊二烯基)[双(二苯基膦)甲烷]钌(II)
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$245.00
$245.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$245.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H27ClP2Ru
CAS号:
分子量:
586.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$245.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
powder
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
190-196 °C
SMILES字符串
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C(P(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H22P2.C5H5.ClH.Ru/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;1-2-4-5-3-1;;/h1-20H,21H2;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
NFGZGIRSDQBCFT-UHFFFAOYSA-M
应用
Catalyst for:
  • Anti-Markovnikov hydration
  • β-alkylation with primary alcohols
  • Cyclization of terminal alkynals to cycloalkenes
  • Electrochemical oxidation of methanol
  • Hydration of 1-alkynes
  • Isomerization of allylic alcohols
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)