Merck
714801
Sigma-Aldrich
2-氨基噻唑-5-甲腈
97%
别名:
2-氨基-5-氰基噻唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3N3S
CAS号:
分子量:
125.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
204-208 °C
官能基
nitrile
SMILES 字串
Nc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4H3N3S/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,(H2,6,7)
InChI 密鑰
YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)