Merck
713201
Sigma-Aldrich
(8α,9S)-6′-甲氧基辛可宁-9-胺 三盐酸盐
90%
别名:
(8S,9S)-9-氨基-9-脱氧表奎宁 三盐酸盐, (S)-(6-甲氧基喹啉-4-基)((2S,4S,5R)-5-乙烯奎宁环-2-基)甲胺 三盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$218.00
$218.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$218.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H25N3O · 3HCl
分子量:
432.81
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$218.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
89.5-110.5% (AT)
90% (HPLC)
90%
表单
powder
旋光性
[α]/D +65.0±2.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
官能团
amine
SMILES字符串
Cl.Cl.Cl.COc1ccc2nccc([C@H](N)C3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H25N3O.3ClH/c1-3-13-12-23-9-7-14(13)10-19(23)20(21)16-6-8-22-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20H,1,7,9-10,12,21H2,2H3;3*1H/t13-,14-,19?,20-;;;/m0.../s1
InChI key
GZXDEKGNTLNSGM-YPIZWHDUSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1