Merck
714674
Sigma-Aldrich
3,4,5-三溴吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$64.30
$64.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$64.30
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2Br3N
CAS号:
分子量:
315.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$64.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
105-109 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1cncc(Br)c1Br
InChI
1S/C5H2Br3N/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
InChI key
CWYVUHWKGWQPLP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)