Merck
714429
Sigma-Aldrich
5-溴喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrN
CAS号:
分子量:
208.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
43-48 °C
SMILES 字串
Brc1cccc2ncccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H
InChI 密鑰
CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup