Merck
713449
Sigma-Aldrich
1-苄氧基-2-碘乙烷
≥95.0% (GC)
别名:
苄基 2-碘乙醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11IO
CAS号:
分子量:
262.09
Beilstein:
1364731
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.578
SMILES字符串
ICCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11IO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI key
NYACRWGQRUIHSO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)