Merck
712922
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-萘普生氯化物
≥97.0%
别名:
(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙酰氯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$247.00
$247.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$247.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H13ClO2
CAS号:
分子量:
248.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$247.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥97.0% (GC)
≥97.0%
表单
crystals
旋光性
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
官能团
acyl chloride
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI key
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)