About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22ClO2P
CAS号:
分子量:
336.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
53-56 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
CC(C)Oc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2OC(C)C
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-13(2)20-15-9-5-7-11-17(15)22(19)18-12-8-6-10-16(18)21-14(3)4/h5-14H,1-4H3
InChI 密鑰
NWXVTDDEQGYXBC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3