Merck
709204
Sigma-Aldrich
硼化铪
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HfB2
CAS号:
分子量:
200.11
EC 号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
99% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: hafnium
粒径
−325 mesh
mp
3100 °C
密度
10.5 g/cm3 at 25 °C
SMILES字符串
[Hf]BB
InChI
1S/B2H3.Hf/c1-2;/h1H,2H2;/q+1;-1
InChI key
JLBVMPIAHRGRAQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)