Merck
708933
Sigma-Aldrich
1,1′-二(二环己基膦)二茂铁
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$88.50
$88.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$88.50
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H52FeP2
分子量:
578.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12350000
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$88.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
powder
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
138 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C17H26P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*7-8,13-16H,1-6,9-12H2;
InChI key
LVWMUECONASIMT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)