Merck
708224
Sigma-Aldrich
3-氯-4-甲基苯酚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7ClO
CAS号:
分子量:
142.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
48-53 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(O)cc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI 密鑰
VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3