Merck
426903
Sigma-Aldrich
2,4-二羟基-3-丙基苯乙酮
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$113.00
$113.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$113.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
CAS号:
分子量:
194.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$113.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99%
mp
124-127 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)