Merck
708194
Sigma-Aldrich
2-溴-3-氟丙酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4BrFO2
CAS号:
分子量:
170.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
95%
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.466
密度
1.954 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)C(Br)CF
InChI
1S/C3H4BrFO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)