Merck
707910
Sigma-Aldrich
3-溴-5-氟苯硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10BBrFNO4
分子量:
329.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
106-110 °C
SMILES字符串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cc(F)cc(Br)c2
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-8(13)4-9(14)3-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI key
ABRYALMIBLCOGS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)