Merck
707708
Sigma-Aldrich
5-己烯-2-炔基-1-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O
CAS号:
分子量:
96.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.478
密度
0.926 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
OCC#CCC=C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3,6H2
InChI key
KSOMTIQGBYHOJM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.1 °F
闪点(°C)
76.7 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)