Merck
707120
SAFC
5-Chloro-7-iodoindole
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5ClIN
分子量:
277.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
77-82 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Clc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5ClIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI key
VRVJEJOGADKQRZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)