Merck
705934
SAFC
N-Cbz-顺式-L-羟脯氨酸甲酯
97%
别名:
(2S,4S)-N-Cbz-4-羟基吡咯烷-2-羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$321.00
$321.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
1 G
$321.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO5
CAS号:
分子量:
279.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$321.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
方案
97%
表单
solid
mp
80-85 °C
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO5/c1-19-13(17)12-7-11(16)8-15(12)14(18)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12,16H,7-9H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
InChI key
VVKAGQHUUDRPOI-RYUDHWBXSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)