Merck
705896
Sigma-Aldrich
5-溴-2-(甲巯基)嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrN2S
CAS号:
分子量:
205.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
63-68 °C
SMILES 字串
CSc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
WFLSPLBDSJLPFW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges