Merck
705500
Sigma-Aldrich
6-氟-2(3H)-苯并噁唑酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4FNO2
CAS号:
分子量:
153.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
190-195 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Fc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
XFHJMCQRLBZIDO-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)