Merck
705357
Sigma-Aldrich
3,7-二甲基黄嘌呤-d6 (二甲基-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
2,6-二羟基-3,7-二甲基嘌呤-d6 (二甲基-d6), 3,7-二甲基-1H-嘌呤-2,6-二酮-d6 (二甲基-d6), 可可碱-d6 (二甲基-d6)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7D6H2N4O2
分子量:
186.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
产品705357是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素纯度
98 atom % D
方案
98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
345 °C
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
InChI key
YAPQBXQYLJRXSA-WFGJKAKNSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)