Merck
705179
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-4H-benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-amine
97%
别名:
(4H-Benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-yl)-diisopropyl-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20BNO2
分子量:
233.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.505
密度
1.020 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)N(B1OCc2ccccc2O1)C(C)C
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-10(2)15(11(3)4)14-16-9-12-7-5-6-8-13(12)17-14/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChI 密鑰
LBKWVNXGUHDPET-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.0 °F
閃點(°C)
62.8 °C