Merck
704687
Sigma-Aldrich
嘧啶-5-硼酸频哪醇酯
97%
别名:
5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15BN2O2
分子量:
206.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
67-71 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncnc2
InChI
1S/C10H15BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-5-12-7-13-6-8/h5-7H,1-4H3
InChI 密鑰
WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)