Merck
703923
Sigma-Aldrich
3,5-二氟吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3F2N
CAS号:
分子量:
115.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.444
密度
1.256 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Fc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI key
WRXAZPPGFLETFR-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
45.0 °F
闪点(°C)
7.2 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)