Merck
703761
Sigma-Aldrich
3,5-二苯基-4-(1-萘基)-1H-1,2,4-三唑
97% (HPLC)
别名:
TAZ
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H17N3
CAS号:
分子量:
347.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97% (HPLC)
形狀
solid
mp
242-246 °C
λmax
264 nm
螢光
λem 367 nm in dichloromethane-d2
軌道能量
HOMO 6.4 eV 
LUMO 2.8 eV 
SMILES 字串
c1ccc(cc1)-c2nnc(-c3ccccc3)n2-c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C24H17N3/c1-3-11-19(12-4-1)23-25-26-24(20-13-5-2-6-14-20)27(23)22-17-9-15-18-10-7-8-16-21(18)22/h1-17H
InChI 密鑰
AOQKGYRILLEVJV-UHFFFAOYSA-N
應用
电子传输层 (ETL) 材料
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Color-variable highly efficient organic electrophosphorescent diodes manipulating molecular exciton and excimer emissions
Cocchi, M.; Kalinowski, J.; Fattori, V.; et al.
Applied Physics Letters, 94, 073309-073309 (2009)