Merck
703567
Sigma-Aldrich
异丙基溴化镁 溶液
greener alternative
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
别名:
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$240.00
$240.00
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$240.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2MgBr
CAS号:
分子量:
147.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$240.00
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
环保替代产品特性
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
浓度
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
密度
1.112 g/mL at 25 °C
环保替代产品分类
SMILES字符串
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。这种产品(2.9M的2-甲基四氢呋喃溶液)符合“更安全的溶剂和助剂”、“使用可再生原料”,以及“可防止事故的本安型化学品”等原则。点击此处以获取更多信息。
应用
绿色溶剂中的格氏试剂,2-甲基四氢呋喃(2-MeTHF)
2-甲基四氢呋喃(2-MeTHF):一种生物质衍生的溶剂,广泛应用于有机化学
法律信息
Albemarle US Inc 产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-13.0 °F
闪点(°C)
-25 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)