Merck
703141
Sigma-Aldrich
DABCO®-CuCl 复合物
97%
别名:
(1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷)氯化亚铜复合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H12N2 · CuCl
CAS号:
分子量:
211.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
180-186 °C
SMILES 字串
Cl[Cu].C1CN2CCN1CC2
InChI
1S/C6H12N2.ClH.Cu/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;/h1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
WHZBKEDMTQJFEI-UHFFFAOYSA-M
應用
催化剂,用于温和条件下的醇氧化
法律資訊
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Mannam, S. et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 2253-2253 (2007)