Merck
702897
SAFC
1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)-2-咪唑烷亚基
97%
别名:
1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)-2-咪唑烷亚基, SIMes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$59.00
500 MG
$297.00
$59.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
100 MG
$59.00
500 MG
$297.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26N2
分子量:
306.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$59.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
85-100 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI 密鑰
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes