Merck
702161
Sigma-Aldrich
(氰甲基)三甲基碘化铵
97%
别名:
(N-碘代-N,N,N-三甲基氨基)乙腈, 1-氰基-N,N,N-三甲基-甲基碘化铵, 2-(二甲基氨基)乙腈碘甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
((CH3)3NCH2CN)+ I-
CAS号:
分子量:
226.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
212-216 °C
官能基
amine
nitrile
SMILES 字串
[I-].C[N+](C)(C)CC#N
InChI
1S/C5H11N2.HI/c1-7(2,3)5-4-6;/h5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
DLUXOICIYRXRNK-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant for:
  • Vicarious nucleophilic substitution (VNS) reactions
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)