702013
别名:
PCP 螯合剂
1 of 10
Sigma-Aldrich
736589
2,6-双(二-叔-丁基膦基甲基)吡啶
510017
双(2-二苯基磷苯基)醚
638064
2-二环己基磷-2′,4′,6′-三异丙基联苯
638099
CyJohnPhos
460273
1,2-双(二苯基膦基)苯
631922
1,2-双(二叔丁基膦甲基)苯
T511609
(S)-TCYP
695149
DTBPF
671479
正丁基二(1-金刚烷基)膦
695211
2-二叔丁基膦-2′-甲基联苯
97%
solid
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reactionreaction type: Heck Reactionreaction type: Hiyama Couplingreaction type: Negishi Couplingreaction type: Sonogashira Couplingreaction type: Stille Couplingreaction type: Suzuki-Miyaura Couplingreagent type: ligand
68-75 °C
phosphine
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1)C(C)(C)C
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-14-13-15-20(16-19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
VNLHPVUKSKTUPA-UHFFFAOYSA-N
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 1
261939
1,2-双(二甲基膦)乙烷