Merck
701882
Sigma-Aldrich
5-甲基-3-氨基-2-氯吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7ClN2
CAS号:
分子量:
142.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
86-91 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
Cc1cnc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,8H2,1H3
InChI key
CQKIBEOVARIBDN-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)