Merck
70170
Sigma-Aldrich
萘甲唑林 硝酸酯
≥99.0% (NT)
别名:
2-(1-萘基甲基)咪唑啉 硝酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14N2 · HNO3
CAS号:
分子量:
273.29
Beilstein:
3779329
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (NT)
表单
crystals
灼烧残渣
≤0.1%
缺失
≤0.5% loss on drying
mp
167-170 °C
SMILES字符串
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
InChI key
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Therapeutic use to:
  • Combat ammonia poisoning
  • Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)