Merck
701572
Sigma-Aldrich
(R)-[2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘]二氯化钌
95%
别名:
(R)-BINAP 二氯化钌络合物, (R)-[1,1′-联萘]-2,2′-二基双[二苯膦]钌络合物, [(R)-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diylbis[diphenylphosphine-κP]]dichloro-ruthenium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H32Cl2P2Ru
分子量:
794.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
mp
>300 °C
SMILES字符串
Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
YEKBVMDAGDTOQB-UHFFFAOYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)