Merck
699837
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α,α-二(2-萘基)-2-吡咯烷甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$265.00
$265.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$265.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H23NO
分子量:
353.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$265.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
powder
旋光性
[α]22/D -98.0°, c = 1 in methanol
mp
138-143 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4
InChI
1S/C25H23NO/c27-25(24-10-5-15-26-24,22-13-11-18-6-1-3-8-20(18)16-22)23-14-12-19-7-2-4-9-21(19)17-23/h1-4,6-9,11-14,16-17,24,26-27H,5,10,15H2/t24-/m0/s1
InChI key
LNUDNNFEXRHHGY-DEOSSOPVSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)