Merck
698571
Sigma-Aldrich
2,3-二氢-5-呋喃硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-(4,5-二氢呋喃-2-基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷, 4,5-二氢-5-呋喃基硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$127.00
5 G
$302.00
$127.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$127.00
5 G
$302.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17BO3
分子量:
196.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$127.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.467
密度
1.018 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCO2
InChI
1S/C10H17BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-6-5-7-12-8/h6H,5,7H2,1-4H3
InChI key
QLKFMGAHJYGUES-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)