Merck
697907
Sigma-Aldrich
4-溴噻唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H2BrNS
CAS号:
分子量:
164.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.602
密度
1.839 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Brc1cscn1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-6-2-5-3/h1-2H
InChI 密鑰
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.0 °F
閃點(°C)
101.67 °C