Merck
662739
Sigma-Aldrich
4-溴-2-甲基吡啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6BrN
CAS号:
分子量:
172.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
折射率
n20/D 1.556
密度
1.450 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Cc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChI key
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
应用
用于通过钠或镍还原偶联反应、侧链氧化反应和酯化反应合成冠-酯-二吡啶和紫罗碱的原料。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
174.0 °F - closed cup
闪点(°C)
78.9 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 907-907 (2005)