化驗
97%
形狀
solid
mp
144-149 °C
官能基
amine
SMILES 字串
CN(C)Cc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C10H13N3/c1-13(2)7-8-6-12-10-9(8)4-3-5-11-10/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
RFLCFQLBXWLHKX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3