Merck
696560
Sigma-Aldrich
2-氯-3-吡啶硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-(2-氯-3-吡啶基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷, 2-氯-3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二杂氧戊硼烷-2-基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15BClNO2
分子量:
239.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
34-38 °C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccnc2Cl
InChI
1S/C11H15BClNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7-14-9(8)13/h5-7H,1-4H3
InChI key
XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)