Merck
69650
Sigma-Aldrich
3-甲基-戊酸甲酯
≥97.0%
别名:
Methyl 3-methylpentanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(CH3)CH2COOCH3
CAS号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1744678
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.405
密度
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FHASOOYJUZKVFW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
105.8 °F - closed cup
闪点(°C)
41 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)